Learn More
Invitrogen™ Elektroporationsküvetten, 0,1 cm
Durch Elektroporation kann DNA in Bakterien-, Hefe- und Säugetierzellen eingebracht werden
Marke: Invitrogen™ P41050
252.32 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Küvetten sind für die Einbringung von DNA in Bakterien-, Hefe- und Säugetierzellen durch Elektroporation vorgesehen. Merkmale:
- Kompatibel mit praktisch allen gängigen Elektroporationsgeräten
- Gammabestrahlt und einzeln verpackt, um Sterilität zu gewährleisten
- Farbcodierter Schnappverschluss zur einfachen Identifizierung der Spaltgröße
Diese Küvette wird für die Verwendung mit allen unseren elektroporationsfähigen Zellen empfohlen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Elektroporationsgerät | |
0,1 cm | |
Jeder Beutel enthält 50 einzeln verpackte, sterile Küvetten. Lagerung bei RT. |
Elektroporationsküvette | |
50 each | |
Raumtemperatur |