Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads MyOne Streptavidin T1 bilden den Goldstandard für die Isolierung und Handhabung von biotinylierten Nukleinsäuren, Antikörpern oder anderen biotinylierten Liganden und Zielsubstanzen.
Marke:  Invitrogen™ 65602
2052.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15544364
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Lieferung in PBS, pH 7.4 mit 0.1 % BSA und 0.02 % NaN3 als Konservierungsmittel hinzugefügt.
Beschreibung
Beschreibung
Diese einheitlichen und superparamagnetischen Beads haben einen Durchmesser von 1 μm und eine Monoschicht, keine Multischicht, aus rekombinantem Streptavidin, das kovalent an die Oberfläche gekoppelt und zusätzlich mit BSA blockiert ist. Durch den Streptavidin-Monolayer bleibt der überwiegende Teil der Biotin-Bindungsstellen sterisch für die Bindung verfügbar, nicht nur für freies Biotin, sondern auch für biotinylierte Liganden/Anwendungen. Die Beads zeigen eine schnelle Flüssigphasen-Reaktionskinetik. Ihre spezifische und definierte Oberfläche ermöglicht die effiziente Bindung, Trennung und Handhabung für nachfolgende Anwendungen. Der Streptavidin-Monolayer sorgt für vernachlässigbare Leckage, und das Fehlen von überschüssigem adsorbiertem Streptavidin gewährleistet Konsistenz zwischen den einzelnen Chargen und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Die 1 μm großen Dynabeads MyOne haben eine große Oberfläche, hohe Kapazität, effiziente Anziehungskraft und eine langsame Sedimentationsrate während der Inkubation. Sie sind maßgeschneidert für automatisierte Protokolle, für die ein hoher Probendurchsatz ausschlaggebend ist.
  • Die sehr hohe Bindungsaffinität der Streptavidin-Biotin-Interaktion (Kd = 10-15) wird bei einer Vielzahl von Anwendungen verwendet.
  • Direkte und schnelle Isolation biotinylierter Moleküle
  • Flexible Protokolle mit sanfter und effizienter Reaktionskinetik für flüssige Phasen
  • Schwach geladene oder elektrisch neutrale Beads, optimal zur Bindung von Proteinen, Peptiden und Antikörpern
  • Die kleine aber einheitliche Größe ergibt eine große Oberfläche pro mg Beads und eine entsprechend hohe Kapazität für das Zielmolekül
  • Niedrige Sedimentationsrate, jedoch hoher Eisengehalt, für eine schnelle magnetische Trennung
  • Biomagnetische Protokolle sind problemlos an automatisierte Systeme anpassbar
  • Hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge und damit konsistentere Ergebnisse
Immunpräzipitation, Protein- & Peptidreinigung, Proteinkomplex Pull-Down, Proteinprobenvorbereitung & Proteinreinigung, Proteine, Expression, Isolierungsanalyse & RNAi, Epigenetik & nicht codierende RNA-Forschung
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Magnetisches Polystyrol
10 mg/ml
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads
Magnetic Beads
Jeder Probentyp
Abtrennung biotinylierter Ziele
Dynabeads™, MyOne™
10 ml
Rekombinant
950 bis 1,500 pmol/mg Beads
ISO9001 and ISO13485
Tosylaktiviert, hydrophob
Braun
Dieses Produkt enthält: Dynabeads™ (1 µm) mit kovalent gekoppeltem rekombinantem Streptavidin. Lieferung in PBS, pH 7,4 mit 0,1 % BSA und 0,02 % NaN3.
Lagerung bei: 2 °C bis 8 °C
Beads in Suspension
1 μm
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
Ja
Streptavidin-Konjugat
Umgebungstemperatur
Biotin
For Research Use Only
Streptavidin
VK < 5 %