Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads MyOne Streptavidin T1 bilden den Goldstandard für die Isolierung und Handhabung von biotinylierten Nukleinsäuren, Antikörpern oder anderen biotinylierten Liganden und Zielsubstanzen.
700.00 € - 8540.00 €
Spezifikation
Bead-Typ | Magnetisches Polystyrol |
---|---|
Farbe | Braun |
Konzentration | 10 mg/ml |
Inhalt und Lagerung | Dieses Produkt enthält: Dynabeads™ (1 µm) mit kovalent gekoppeltem rekombinantem Streptavidin. Lieferung in PBS, pH 7,4 mit 0,1 % BSA und 0,02 % NaN3. Lagerung bei: 2 °C bis 8 °C |
Beschreibung | Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads |
Beinhaltet: Lieferung in PBS, pH 7.4 mit 0.1 % BSA und 0.02 % NaN3 als Konservierungsmittel hinzugefügt.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10531265
|
Invitrogen™
65601 |
2 ml |
700.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15544364
|
Invitrogen™
65602 |
10 ml | N/A | ||||||
15870703
|
Invitrogen™
65604D |
50 ml |
8540.00 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Diese einheitlichen und superparamagnetischen Beads haben einen Durchmesser von 1 μm und eine Monoschicht, keine Multischicht, aus rekombinantem Streptavidin, das kovalent an die Oberfläche gekoppelt und zusätzlich mit BSA blockiert ist. Durch den Streptavidin-Monolayer bleibt der überwiegende Teil der Biotin-Bindungsstellen sterisch für die Bindung verfügbar, nicht nur für freies Biotin, sondern auch für biotinylierte Liganden/Anwendungen. Die Beads zeigen eine schnelle Flüssigphasen-Reaktionskinetik. Ihre spezifische und definierte Oberfläche ermöglicht die effiziente Bindung, Trennung und Handhabung für nachfolgende Anwendungen. Der Streptavidin-Monolayer sorgt für vernachlässigbare Leckage, und das Fehlen von überschüssigem adsorbiertem Streptavidin gewährleistet Konsistenz zwischen den einzelnen Chargen und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Die 1 μm großen Dynabeads MyOne haben eine große Oberfläche, hohe Kapazität, effiziente Anziehungskraft und eine langsame Sedimentationsrate während der Inkubation. Sie sind maßgeschneidert für automatisierte Protokolle, für die ein hoher Probendurchsatz ausschlaggebend ist.
- Die sehr hohe Bindungsaffinität der Streptavidin-Biotin-Interaktion (Kd = 10-15) wird bei einer Vielzahl von Anwendungen verwendet.
- Direkte und schnelle Isolation biotinylierter Moleküle
- Flexible Protokolle mit sanfter und effizienter Reaktionskinetik für flüssige Phasen
- Schwach geladene oder elektrisch neutrale Beads, optimal zur Bindung von Proteinen, Peptiden und Antikörpern
- Die kleine aber einheitliche Größe ergibt eine große Oberfläche pro mg Beads und eine entsprechend hohe Kapazität für das Zielmolekül
- Niedrige Sedimentationsrate, jedoch hoher Eisengehalt, für eine schnelle magnetische Trennung
- Biomagnetische Protokolle sind problemlos an automatisierte Systeme anpassbar
- Hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge und damit konsistentere Ergebnisse
Immunpräzipitation, Protein- & Peptidreinigung, Proteinkomplex Pull-Down, Proteinprobenvorbereitung & Proteinreinigung, Proteine, Expression, Isolierungsanalyse & RNAi, Epigenetik & nicht codierende RNA-Forschung
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
Spezifikation
Magnetisches Polystyrol | |
10 mg/ml | |
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads | |
Magnetic Beads | |
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets | |
Ja | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) | |
Rekombinant | |
950 bis 1,500 pmol/mg Beads | |
ISO9001 and ISO13485 | |
VK < 5 % |
Braun | |
Dieses Produkt enthält: Dynabeads™ (1 µm) mit kovalent gekoppeltem rekombinantem Streptavidin. Lieferung in PBS, pH 7,4 mit 0,1 % BSA und 0,02 % NaN3. Lagerung bei: 2 °C bis 8 °C |
|
Beads in Suspension | |
Jeder Probentyp | |
Abtrennung biotinylierter Ziele | |
Dynabeads™, MyOne™ | |
Umgebungstemperatur | |
Biotin | |
For Research Use Only | |
Streptavidin |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 48 months from date of manufacture