Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Tosylactivated
Kovalente Kopplung von Antikörpern, Peptiden, intakten Proteinen und funktionellen Enzymen an die Oberfläche von Magnet-Beads
950.00 € - 3440.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Min. Elutionsvolumen | 5 μl |
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Probentyp | Jeder Probentyp |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10466863
|
Invitrogen™
65501 |
2 ml |
950.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10513375
|
Invitrogen™
65502 |
10 ml |
3440.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Aufgrund der optimalen Antikörperausrichtung sind diese Beads gut für die Immunpräzipitation von Proteinen und Proteinkomplexen geeignet.
- Mit hohem Durchsatz kompatibel
- Probentyp: Jeder Probentyp
Aufreinigung hydrophober/hydrophiler Proteine, Immunpräzipitation, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Jeder Probentyp | |
DYNAL™, Dynabeads™, MyOne™ | |
Beads in Lösung |
5 μl | |
Raumtemperatur | |
P-Toluolsulfonyl, tosylaktiviert | |
Tosylaktivierter Bead | |
Forschungsqualität |