Learn More
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ Enzyme Mix
1190.00 € - 3640.00 €
Spezifikation
Versandbedingung | Trockeneis |
---|---|
Enzym | BP Clonase |
Kompatibler Puffer | Reaktionspuffer |
Produkttyp | BP Clonase Enzymgemisch |
Produktlinie | Clonase™, Gateway™ |
Beinhaltet: Proteinase K-Lösung (2 μg/μl),30 % PEG 8000/30 mM MgCl-2 Lösung und ein positiver Kontrollvektor.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10207432
|
Invitrogen™
11789013 |
20 Reaktionen |
1190.00 €
20 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10003152
|
Invitrogen™
11789021 |
100 Reaktionen |
3640.00 €
100 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Proteine katalysieren die in-vitro-Rekombination von PCR-Produkten oder DNA-Segmenten aus Klonen (mit attB-Stellen) und Donor-Vektor (mit attP-Stellen), sodass Eintragsklone erzeugt werden
- Das BP Clonase II Enzymformat besteht aus einer einzigen Mischung aus Enzym und Puffer, um die Enzymstabilität zu gewährleisten und eine bequeme 10 μl-Reaktion mit weniger Pipettierschritten zu ermöglichen, wodurch sowohl die Rekombinationseffizienz maximiert als auch die Pipettierung minimiert werden
- Das ursprüngliche Format des BP Clonase-Enzyms sind eine eigenständige Enzymmischung und ein Reaktionspuffer, die in separaten Röhrchen geliefert werden
Klonierung, Gateway-Klonierung, Gateway-Rekombination
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Trockeneis | |
Reaktionspuffer | |
Clonase™, Gateway™ |
BP Clonase | |
BP Clonase Enzymgemisch |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ Enzyme Mix