Learn More
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ Enzyme Mix
Artikelnummer. 10207432
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
20 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
20 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10207432
Marke: Invitrogen™ 11789013
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Proteinase K-Lösung (2 μg/μl),30 % PEG 8000/30 mM MgCl-2 Lösung und ein positiver Kontrollvektor.
  • Proteine katalysieren die in-vitro-Rekombination von PCR-Produkten oder DNA-Segmenten aus Klonen (mit attB-Stellen) und Donor-Vektor (mit attP-Stellen), sodass Eintragsklone erzeugt werden
  • Das BP Clonase II Enzymformat besteht aus einer einzigen Mischung aus Enzym und Puffer, um die Enzymstabilität zu gewährleisten und eine bequeme 10 μl-Reaktion mit weniger Pipettierschritten zu ermöglichen, wodurch sowohl die Rekombinationseffizienz maximiert als auch die Pipettierung minimiert werden
  • Das ursprüngliche Format des BP Clonase-Enzyms sind eine eigenständige Enzymmischung und ein Reaktionspuffer, die in separaten Röhrchen geliefert werden
Klonierung, Gateway-Klonierung, Gateway-Rekombination
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung
Alle Gateway™ BP Clonase™ Enzymkits enthalten Proteinase-K-Lösung (2 µ/µgl), 30 % PEG 8.000/30 mM MgCl2-Lösung und einen positiven Kontrollvektor. Das Enzym BP Clonase™ bei -80°C, BP Clonase™ II Enzymgemische bei -20°C lagern Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Versandbedingung Trockeneis
Enzym BP Clonase
Kompatibler Puffer Reaktionspuffer
Menge 20 Reaktionen
Produkttyp BP Clonase Enzymgemisch
Produktlinie Clonase, Gateway
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.