Learn More
Interner Standard, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
112.00 € - 114.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Interner Standard |
---|---|
Namenshinweis | EPA-Methode 625, SW-846-Methode 8270C, CLP-Methoden |
Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12769705
|
SPEX Certiprep
CLPS-I |
1 ml | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
114.00 €
1 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12779705
|
SPEX Certiprep
CLPS-I2 |
2 ml | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | ||||||
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
1,4-Dichlorbenzol-d4 | 3855-82-1 | 4000μg/ml |
Acenaphthen-d10 | 15067-26-2 | 4000μg/ml |
Chrysen-d12 | 1719-03-5 | 4000μg/ml |
Naphthalin-d8 | 1146-65-2 | 4000μg/ml |
Perylen-d12 | 1520-96-3 | 4000μg/ml |
Phenanthrene-d10 | 1517-22-2 | 4000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Interner Standard | |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
Für die US-EPA-Methoden 625, 8270 C, CLP |
EPA-Methode 625, SW-846-Methode 8270C, CLP-Methoden | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
4000 μg/ml | |
MeCl |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'dotInformation' : Ungefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperatur
Produkt nur für den Laborgebrauch