Learn More
Interner Standard, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep CLPS-I
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1593 Chem class : 6.1 Pack group : III
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
1,4-Dichlorbenzol-d4 | 3855-82-1 | 4000μg/ml |
Acenaphthen-d10 | 15067-26-2 | 4000μg/ml |
Chrysen-d12 | 1719-03-5 | 4000μg/ml |
Naphthalin-d8 | 1146-65-2 | 4000μg/ml |
Perylen-d12 | 1520-96-3 | 4000μg/ml |
Phenanthrene-d10 | 1517-22-2 | 4000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Interner Standard | |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
4000 μg/ml | |
MeCl |
EPA-Methode 625, SW-846-Methode 8270C, CLP-Methoden | |
1 ml | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
Für die US-EPA-Methoden 625, 8270 C, CLP |
Produkt nur für den Laborgebrauch