Learn More
Memmert™ IP68-Innensteckdose für UF1060plus
IP68-Innensteckdose, die mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann.
Marke:  Memmert™ UF1060plusR3
Artikelnummer. 17578875
  • 462.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kann nur mit begrenztem Temperaturbereich bestellt werden – max. +60 °C)
  • Stromversorgung: 230 V, 2 A, 500 W
  • Kann mit dem Ein-/Aus-Schalter ausgeschaltet werden
  • Kann nicht einzeln geschaltet werden
  • Feuchtigkeitsfest IP68
  • Option A8 gegen Aufpreis erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
UF1060plus Ofen
Innenraum-Steckdose
230 V
2 A
Name des Produkts
Memmert™ IP68-Innensteckdose für UF1060plus > Kann verwendet werden mit: UF1060plus