Learn More
Invitrogen™ Intaktes Viruspräzipitationsreagenz (optimiert für SAR-CoV-2)
Ermöglicht die schnelle und effiziente Anreicherung intakter, lebender SARS-CoV-2-Coronaviren aus verdünnter Zellkultur und Virentransportmedien.
Marke:  Invitrogen™ 10720D
Artikelnummer. 17148228
  • 402.00 € / 100 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Anreicherung ist sanft und schnell und kann in weniger als drei Stunden durchgeführt werden.
  • Durch Bindung von Wassermolekülen zwingt das Reagenz schlecht lösliche Komponenten wie Vesikel aus der Lösung, wodurch diese durch eine kurze Zentrifugation bei niedriger Drehzahl gesammelt werden können.
  • Das isolierte intakte Virus kann für Funktionsstudien verwendet werden, im Gegensatz zu aktuellen SARS-CoV-2-Aufreinigungsmethoden, die auf der Extraktion von RNA für Nachweiszwecke basieren.
  • Intaktes Viruspräzipitationsreagenz ermöglicht die Anreicherung intakter Viren aus großen, verdünnten Proben für weiteres Viruswachstum oder die Verwendung in nachgeschalteten funktionellen Assays, Proteinforschung, PCR usw.
  • Flexibles Volumen—verdünnte Virusproben können aus großen Probenvolumina angereichert werden
  • Direkt in die PCR—vor der PCR ist keine weitere Nukleinsäureextraktion erforderlich
  • Das angereicherte Virus ist jetzt für jede nachgeschaltete Analyse bereit und kann direkt in einer PCR-Reaktion ohne weitere Nukleinsäureextraktion verwendet werden.
  • Das Reagenz kann auch bei anderen Viren verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Intact Virus Precipitation Reagent
Store at 2°C to 8°C.
Umgebungstemperatur
Anreicherung von SAR-CoV-2 oder anderen Viren durch Fällung
Negativ geladene Vesikel (z. B. Viren und Exosome)
Centrifuge capable of running upto 10,000 x G
Precipitation by centrifugation
100 reactions
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3012924 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number10720D
Chargennummer3030689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number10720D
Chargennummer01015697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2021 Catalog Number10720D
Name des Produkts
Invitrogen™ Intaktes Viruspräzipitationsreagenz (optimiert für SAR-CoV-2) > Haltbarkeit: 48 Monate
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.