Learn More
Invitrogen™ INSRR (IRR) Recombinant Human Protein
INSRR, insulin receptor-related receptor, is a member of the insulin receptor (IR) family.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_055030 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 67.1kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15498543
|
Invitrogen™
PR7286A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10057072
|
Invitrogen™
PV4111 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 16-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
INSRR does not bind insulin-like molecules, but is similar to INSR in tyrosine kinase activity.
Spezifikation
NP_055030 | |
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Cytoplasmic | |
Insulin & IGF Receptor Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
67.1kDa | |
RUO - research use only | |
INSRR (IRR), IRR | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |