Learn More
Invitrogen™ INSRR (IRR) Recombinant Human Protein
INSRR, insulin receptor-related receptor, is a member of the insulin receptor (IR) family.
Marke:  Invitrogen™ PR7286A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15498543
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
INSRR does not bind insulin-like molecules, but is similar to INSR in tyrosine kinase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NP_055030
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100 μg
RUO - research use only
INSRR (IRR), IRR
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
67.1kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
Insulin & IGF Receptor Kinase Family
Recombinant
Baculovirus