Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Einsatz E 109 zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern bis 250 ml
Marke:  Miele Professional™ 3808360
288.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10466784
  • 491.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • geeignet für 21 Bechergläser bis 250 ml
  • Ausgestattet mit 21 x 3 Haltestäben
  • Einsetzbar in Ober- und Unterkorb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einsatz, Halbformatkorb
460 mm
230 mm
E 109
155 mm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Miele Professional™ Einsatz > Abmessungen (T x B x H):460 x 230 x 155mm