Learn More
WLD Tec™ AutoLoop Pro
AutoLoop Pro – vollautomatisiertes Karussell zur Flammensterilisation von Impfösen.
Marke:  WLD Tec™ 8.000.400
Artikelnummer. 10744447
  • 1605.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das AutoLoop Pro Karussell für Impfösen wurde entwickelt, um die aktuellen Anforderungen in mikrobiologischen, zellbiologischen und biotechnologischen Labors zu erfüllen. Es ist für bis zu 4 Impfösen geeignet.
  • Modernes Design: Das stabile Gehäuse ermöglicht einen bequemen und einfachen Zugriff auf die Impfösen. Dank der beidseitigen Entnahmepositionen ist das Karussell sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
  • Spart Energie, Zeit und Kosten: Die präzise Flammensterilisationszeit verlängert die Lebensdauer der Impfösen und reduziert den Gasverbrauch. Das kontinuierliche Arbeiten während der Flamm- und Abkühlphasen der Impfösen spart bis zu 70 % Zeit und ermöglicht ein effizientes Arbeiten.
  • Mehr Komfort: Behalten Sie alle Funktionen im Blick mit dem vollständig grafischen Display. Die grafische Menüsteuerung erleichtert die schnelle Auswahl aller Funktionen. Die Flamm- und Abkühlzeit kann auf die Sekunde eingestellt werden. Während der Flammensterilisation zeigt das Display die verbleibende Flammzeit an. Das AutoLoop PRO dreht und steuert das Abflammen automatisch. Nach Beendigung des Abflammens zeigt das Display die verbleibende Abkühlzeit und die Entnahmepositionen der abgekühlten Impfösen an. Alle eingehängten Impfösen können bei Bedarf in einer vollen Drehung des Karussells abgeflammt werden.
  • Für zusätzliche Flammensterilisationsvorgänge (z. B. für Flaschenhälse oder Reagenzgläser) kann während des automatischen Betriebs ein Fußpedal betätigt werden. Dafür dreht das AutoLoop PRO die Impföse aus der Flammenposition heraus und ermöglicht eine zusätzliche Flammensterilisation.
  • Mehr Sicherheit: Die nahezu rechtwinklige Position des Inokulationsösenhalters schützt sogar die Überwurfmutter des Halters vor möglichen Verunreinigungen. Darüber hinaus überwacht ein intelligenter Sensor des AutoLoop PRO die sichere Sterilisation.
  • Robust: Das AutoLoop PRO ist komplett aus Edelstahl, eloxiertem Aluminium und einem durch hitzebeständiges Glas geschützten Display gefertigt und kann extremen Laborbedingungen standhalten.
  • Weniger ist mehr: Der geringe Gasverbrauch und die hohe Zeitersparnis setzen neue Maßstäbe für das Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Serie Fuego SCS
1200 g
Edelstahl und Aluminium
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
WLD Tec™ AutoLoop Pro > AutoLoop Pro; Produkttyp: Inokulationsösenhalter; Material: Edelstahl und Aluminium