Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Easy Serie pH-Einstabmessketten
Für Anwendungsbereiche, die eine besonders beständige Elektrode erfordern. Mettler Toledo InLab Easy Series pH-Kombinationselektroden haben ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und stellen eine kostengünstige Alternative bei weniger anspruchsvollen Anwendungsbereichen dar.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343010
99.00 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
- Aquarienwasser
- Erfrischungsgetränken
- Bier
- Allgemeine Laboranwendungen
Zubehör und Pflege
- Keramikdiaphragma
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
- Temperatursensoren separat erhältlich (NTC 30 kΩ: 51300164, PT1000: 51300165)
Für den Einsatz mit Mettler Toledo pH-Kombinationselektroden
Spezifikation
S7 | |
Polysulfon | |
0 °C bis 80 °C | |
Gel | |
S7 auf BNC (30281915) | |
U-Glas | |
NTC 30 Kiloohm | |
3 mol/l KCl | |
0 °C bis 80 °C | |
120 mm | |
0,47 in. |
Keramik | |
0 bis 14 | |
Kombinationselektrode | |
Geringer Wartungsaufwand, Feldmessungen und Verwendung in der Lehre | |
Ag/AgCl | |
InLab™ Easy | |
< 20 s | |
32 bis 176 °F | |
4,72 in. | |
Ohne Kabel | |
12 mm |