Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Easy Serie pH-Einstabmessketten
Artikelnummer. p-3639380 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
S7
Modell:
InLab™ Easy
InLab™ Easy BNC
Zur Verwendung mit (Geräte):
Festes Kabel zum Sensor
S7 auf BNC (30281915)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10426463
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343011
Only null left
Add to basket
Add to basket
Für Anwendungsbereiche, die eine besonders beständige Elektrode erfordern. Mettler Toledo InLab Easy Series pH-Kombinationselektroden haben ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und stellen eine kostengünstige Alternative bei weniger anspruchsvollen Anwendungsbereichen dar.
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
  • Aquarienwasser
  • Erfrischungsgetränken
  • Bier
  • Allgemeine Laboranwendungen
Zubehör und Pflege
  • Keramikdiaphragma
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
  • Temperatursensoren separat erhältlich (NTC 30 kΩ: 51300164, PT1000: 51300165)
Für den Einsatz mit Mettler Toledo pH-Kombinationselektroden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Diaphragma Keramik
Material Polysulfon
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ Kombinationselektrode
Art der Fülllösung Gel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geringer Wartungsaufwand, Feldmessungen und Verwendung in der Lehre
Zur Verwendung mit (Geräte) Festes Kabel zum Sensor
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Membran U-Glas
Modell InLab™ Easy BNC
Sonde NTC 30 Kiloohm
Reaktionszeit < 20 s
Lagerungsbedingungen 3 mol/l KCl
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 176 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Länge (angloamerikanisch) 4,72 in.
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Kabel 1.2 m
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Durchmesser (metrisch) 12 mm