Learn More
Wiva Infinity Gray Base with Lid
GREENER_CHOICE
WIVA Infinity container with a solid lid, is the world’s first UN-approved clinical waste container made from Post-Consumer Recycled Resin (PCR).
Marke:  Wiva UKWIV60-YEL-SLP81I
Artikelnummer. 17784874
  • 44.75 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Made of responsibly sourced recycled plastic
  • Provides a cost-effective and sustainable solution while still meeting the highest standards in quality and safety.
Name des Produkts
Wiva Infinity Gray Base with Lid > Waste Container; Capacity: 60 L; Dimensions: 400 x 333.5 x 646 mm