Learn More
Wika Industriemanometer
The Industrial Pressure Gauge with 2-1/2 in. Dial features FlexWindow™ option with integrated pressure compensation and 100% case fill.
43.85 € - 44.25 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-konform |
---|---|
Skalengröße (angloamerikanisch) | 2.5 in. |
Skalengröße (metrisch) | 64 mm |
Genauigkeit | ±2/1/2 % des Bereichs |
Displaytyp | Analog |
Produktcode | Marke | Druckbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Druckbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15125764
|
Wika
68046-12 |
Gehäuse 100psi |
44.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15115764
|
Wika
68046-08 |
Gehäuse 30psi |
43.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Glycerin fill aids readability by dampening needle fluctuations.
- Accuracy is ±1.5%.
- Gauges feature a copper alloy tube, brass socket, 304 stainless steel case, and plastic lens.
- All connections are 1/4 in. NPT(M).
- Shipping weight is 1 lb. (0.5 kg).
Spezifikation
CE-konform | |
64 mm | |
Analog | |
Copper Alloy Tube, Brass Socket, 304 Stainless Steel Case, Plastic Lens | |
-20°C to +60°C | |
6,35 mm NPT (M), unten |
2.5 in. | |
±2/1/2 % des Bereichs | |
Industriemessgerät | |
-4°F to +140°F | |
1/4 in. NPT(M), Lower | |
Copper |