Learn More
Wika Industriemanometer
The Industrial Pressure Gauge with 2-1/2 in. Dial features FlexWindow™ option with integrated pressure compensation and 100% case fill.
Marke:  Wika 68046-08
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15115764
  • 51.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glycerin fill aids readability by dampening needle fluctuations.
  • Accuracy is ±1.5%.
  • Gauges feature a copper alloy tube, brass socket, 304 stainless steel case, and plastic lens.
  • All connections are 1/4 in. NPT(M).
  • Shipping weight is 1 lb. (0.5 kg).
Spezifikation
Spezifikation
CE-konform
64 mm
-4°F to +140°F
1/4 in. NPT(M), Lower
Copper
Analog
Industriemessgerät
2.5 in.
Copper Alloy Tube, Brass Socket, 304 Stainless Steel Case, Plastic Lens
-20°C to +60°C
6,35 mm NPT (M), unten
±2/1/2 % des Bereichs
Gehäuse 30psi