Learn More
Indiumdraht, > 99.998 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11387107
Indiumdraht, > 99.998 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387107
1 m
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Artikelnummer. 11387107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011462.G1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca.5.74 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Silberfarben bis weiß
Schmelzpunkt 156.6°C
Siedepunkt 2072°C
Aussehen Silvery-white wire
Dichte 7.31g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich >99.998% (Metals basis)
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT20K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number011462.G5,011462.G1,011462.G9
ChargennummerN29K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number011462.G5,011462.G1,011462.G9
ChargennummerP29I052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011462.G5,011462.G1,011462.G9
ChargennummerP29I062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011462.G5,011462.G1,011462.G9
ChargennummerZ03H065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011462.G5,011462.G1,011462.G9
Name des Produkts
Indiumdraht, > 99.998 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals >