Learn More
Indiumdraht, > 99.998 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377107
Indiumdraht, > 99.998 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377107
5 m
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Artikelnummer. 11377107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011462.G5
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca.5.74 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia, Puratronic™
Dichte ≈5.74g/m
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 m
Reinheit (%) ≥99.998%
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT20K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number011462.G5,011462.G1,011462.G9
ChargennummerN29K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number011462.G5,011462.G1,011462.G9
ChargennummerP29I052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011462.G5,011462.G1,011462.G9
ChargennummerP29I062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011462.G5,011462.G1,011462.G9
ChargennummerZ03H065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011462.G5,011462.G1,011462.G9
Name des Produkts
Indiumdraht, > 99.998 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals >