Learn More
Indium-Shots, 1 bis 3 mm (0.04 bis 0.12 Zoll), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11323908
Indium-Shots, 1 bis 3 mm (0.04 bis 0.12 Zoll), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323908
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11323908
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040338.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Sphärisch
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Silberfarben bis weiß
Aussehen Silvery-white shots
Dichte 7.31g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Form Shots, 1 bis 3 mm (0.04 bis 0.12 Zoll)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM09L007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number040338.30,040338.18,040338.09
ChargennummerX30K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number040338.30,040338.18,040338.09
ChargennummerW22J039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number040338.30,040338.18,040338.09
ChargennummerN07E015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040338.30,040338.18,040338.09,040339.06
ChargennummerK29K32 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040338.30,040338.18,040338.09,040339.06
Name des Produkts
Indium-Shots, 1 bis 3 mm (0.04 bis 0.12 Zoll), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >