Learn More
Indium-Shot, tropfenförmig, 4 mm (0.2 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381638
Indium-Shot, tropfenförmig, 4 mm (0.2 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381638
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11381638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011026.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium shot
Namenshinweis 4mm (0.2 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 g
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Form Shot, tropfenförmig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY27J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number011026.09,011026.18,011026.30
ChargennummerP04I138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2022 Catalog Number011027.09,011026.09,011026.18,011026.30
ChargennummerY08H007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011027.09,011026.09,011026.18,011026.30
ChargennummerW28H014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011027.09,011026.09,011026.18,011026.30
ChargennummerW03A058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011027.09,011026.09,011026.18,011026.30
Name des Produkts
Indium-Shot, tropfenförmig, 4 mm (0.2 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >