Learn More
Indium, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), Folie, 0.127 mm Dicke, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10277760
Indium, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), Folie, 0.127 mm Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277760
2.3 g
Click to view available options
Menge:
2.3 g
9.2 g
Artikelnummer. 10277760
Marke: Thermo Scientific Acros 318110023
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Grau
Schmelzpunkt 156.0°C
Siedepunkt 2000.0°C
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel In
Menge 2.3 g
Fieser 06,293; 14,181; 16,181; 17,152
Merck Index 15, 4987
Formelmasse 114.82
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Form Folie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number318110023,318110092
ChargennummerA0434908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog Number318110023,318110092
ChargennummerA0454871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number318110023,318110092
ChargennummerA0454244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number318110023,318110092
ChargennummerA0455709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number318110023,318110092
Name des Produkts
Indium, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), Folie, 0.127 mm Dicke, Thermo Scientific Chemicals >