Learn More
Indium, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), Folie, 0.127 mm Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375436
Click to view available options
Menge:
2.3 g
9.2 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Grau
Schmelzpunkt 156.0°C
Siedepunkt 2000.0°C
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel In
Menge 9.2 g
Fieser 06,293; 14,181; 16,181; 17,152
Merck Index 15, 4987
Formelmasse 114.82
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Form Folie