missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Glucose-Reagenzien
Standardisierte Methoden für Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Glucose-Reagenzien
Marke: Thermo Scientific™ 981304
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Standardmethode für Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Glucose-Reagenzien, die über 30 sorgfältig ausgewählte Methoden bieten. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen-optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Unsere Reagenzien werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet eine kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
Indiko™ und Konelab™ Anwendungen nutzen sorgfältig ausgewählte Methoden gemäß IFCC sowie weiterer weit verbreiteter Empfehlungen. Klinisch-chemische Methoden werden mit entsprechenden Multi-Kalibratoren und Kontrollen angeboten, die eine Rückverfolgbarkeit auf internationale Referenzmaterialien gewährleisten.Bestellinformationen: Nicht verfügbar in den USA, mit Ausnahme von Glucose-Hexokinase.
Die klinisch-chemischen Anwendungen für Indiko und Konelab Analysensysteme umfassen:
- Saure Phosphatase
- Albumin
- ALP
- ALT
- Amylase
- AST
- Bilirubin direkt und gesamt
- Calcium
- Cholesterin
- HDL und LDL Cholesterol
- Cholinesterase
- CO2
- Creatinkinase
- CK-MB
- Kreatinin
- Gamma-GT
- Glukose
- alpha-HBDH
- Eisen
- LDH
- Lipase
- Magnesium
- Phosphor
- Gesamt-Protein
- Triglyceride
- U/CSF Protein
- Harnstoff
- Harnsäure
Spezifikation
Glucose ; Kit Größe: 7 x 60 ml | |
Plasma, Serum | |
7 x 60 ml |
Glukose | |
Reagenz | |
Flüssig |