Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Glucose-Reagenzien
Standardisierte Methoden für Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Glucose-Reagenzien
Spezifikation
Nachweisbare Analyten | Glukose |
---|---|
Probentyp | Plasma, Serum |
Typ | Reagenz |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10668875
|
Thermo Scientific™
981304 |
7 x 60 ml |
N/A
|
N/A
|
|||||
Beschreibung
Standardmethode für Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Glucose-Reagenzien, die über 30 sorgfältig ausgewählte Methoden bieten. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen-optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Unsere Reagenzien werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet eine kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
Indiko™ und Konelab™ Applikationen nutzen sorgfältig ausgewählte Methoden gemäß IFCC- sowie weitere ebenfalls weit verbreitete Methoden. Klinisch-chemische Methoden werden mit vom System vorgegebenen Multi-Kalibratoren und Kontrollen mit Rückverfolgbarkeit auf internationale Referenzmaterialien ausgeliefert.Bestellinformationen: Nicht verfügbar in den USA, mit Ausnahme von Glucose-Hexokinase.
Spezifikation
Glukose | |
Plasma, Serum | |
Reagenz | |
Flüssig |