Learn More
STEMCELL Technologies ImmunoCult™ Human CD3/CD28 T Cell Activator
Human T cell activation and expansion reagent
235.50 € - 1135.50 €
Spezifikation
Zelltyp | T Cells, T Cells, CD4+, T Cells, CD8+ |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Activation, Cell Culture, Expansion |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16425234
![]() |
STEMCELL Technologies
10991 |
5 x 2 mL |
1135.50 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15553062
![]() |
STEMCELL Technologies
10971 |
2 mL |
235.50 €
2 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Achieve robust activation and expansion of T cells in the absence of magnetic beads, feeder cells, or antigens
- This product's gentle activation stimulus ensures a high viability of activated T cells, which can be further expanded, for example in ImmunoCult™-XF T Cell Expansion Medium (Catalog #10981)
- Tetrameric antibody complexes bind to and cross-link CD3 and CD28 cell surface ligands, thereby providing the required signals for T cell activation
- ImmunoCult™ Human CD3/CD28 T Cell Activator can be used on the Seahorse XF Analyzer to measure T cell activation response and is also available as part of the Agilent Seahorse XF Hu T Cell Activation Assay Kit
- This product is designed for cell therapy research applications, but may be qualified for use as an ancillary material (AM) following the framework outlined in USP<1043>
- STEMCELL Technologies can work with you to qualify this reagent as an AM under an approved investigational new drug (IND) or clinical trial application (CTA)
Spezifikation
T Cells, T Cells, CD4+, T Cells, CD8+ | |
Activation, Cell Culture, Expansion |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
STEMCELL Technologies ImmunoCult™ Human CD3/CD28 T Cell Activator