Learn More
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Material | Außendurchmesser (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Material | Außendurchmesser (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10316141
|
Thermo Scientific™
341866 |
Not Applicable | Polyethylen | 11 mm | Stopfen |
241.00 €
3600 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10172831
|
Thermo Scientific™
|
Not Applicable | Polyethylen | 15 mm | Stopfen |
N.V.
2400 Stück |
N/A | |||||
10736662
|
Thermo Scientific™
|
Not Applicable | Polyethylen | 12 mm | Stopfen |
185.00 €
3000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10254071
|
Thermo Scientific™
443990 |
5 ml | Polyethylen | 12 mm | Immuno Röhrchen und Stopfen |
372.00 €
3000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10419962
![]() |
Thermo Scientific™
444202 |
5 ml | Polystyrol | 12 mm | Immuno Röhrchen und Stopfen |
301.00 €
3000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10596171
|
Thermo Scientific™
444474 |
4 mL | Polystyrol | 11 mm | Immuno Tubes and Stopper | N/A | ||||||
10643452
|
Thermo Scientific™
466982 |
4 ml | Polyethylen | 11 mm | Immuno Röhrchen und Stopfen | N/A | ||||||
10419002
|
Thermo Scientific™
468608 |
12 ml | Polyethylen | 15 mm | Immuno Röhrchen und Stopfen |
246.00 €
1200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10104421
|
Thermo Scientific™
470319 |
5 ml | Polystyrol | 12 mm | Immuno Röhrchen und Stopfen |
407.00 €
3000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Immuno Röhrchen und Stopfen können Sie Ihre Ergebnisse immer wieder reproduzieren. Sie sind zudem ideal für ELISA, Festphasen-RIA und Flüssigphasen-RIA Assays. Diese Produkte zeichnen sich durch branchenführende Qualitätsstandards aus und sind zertifiziert.
Eigenschaften:- Erhältlich mit drei verschiedenen Oberflächenoptionen für optimale Bindung
- Drei Röhrchengrößen mit Stopfen zur Auswahl (separat zu bestellen)
- Passend für Standardausrüstung
Auswahl der Oberfläche:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ ist eine hydrophobe Oberfläche, die vorzugsweise Biomoleküle mit hydrophoben Domänen bindet.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ ist eine hydrophile Oberfläche, die für die Bindung von IgG optimiert ist und auch eine erhöhte Bindung vieler anderer Proteine und Biomoleküle mit hydrophilen/hydrophoben Eigenschaften aufweist.
- Thermo Scientific™ Mini-Sorp™ ist ein Polyethylen-basiertes Material, das eine Oberfläche mit geringer Bindung bildet.
Röhrchen für Flüssigphasen-Immunoassays (Bestellnr. 443990, 468608):
- MiniSorp Oberfläche
- Hergestellt aus einer speziellen Polyethylen-Formulierung
- Für Flüssigphasen-Immunoassays, einschließlich RIA, zur Lagerung von Reagenzien oder zum Sammeln chromatographischer Fraktionen
Röhrchen für Festphasen-Immunoassays:
- PolySorp- und MaxiSorp-Oberflächen stehen für optimale Bindung zur Wahl
- Für Festphasen-Immunoverfahren, wie z. B. IRMA, ELISA und ILMA
- Hochwertiges Polystyrol für optimale Qualität
- Die Eigenschaften der StarTube sorgen für höhere Empfindlichkeit und schnellere Assay-Zeiten
- Verbessert die Assay-Empfindlichkeit und verringert Inkubationszeiten
Empfohlen für:
- ELISA
- Festphasen-RIA
- Flüssigphasen-RIA
- Probenlagerung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.