Learn More
Leica Microsystems Immersionsöl für Mikroskope
Verwenden Sie Leica™ Immersionsöl, um Auflösung und Lichtstärke des Objektivs zu erhöhen.
36.20 € - 298.00 €
Spezifikation
Typ | Immersionsöl |
---|---|
Verpackungsart | 1 pro Packung |
Menge | 10 ml |
Größe | 10 ml |
Produktcode | Marke | Brechungsindex | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Brechungsindex | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11944399
|
Leica Microsystems
11513859 |
Typ F |
298.00 €
10 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11964539
|
Leica Microsystems
13614800 |
Typ A |
68.69 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12847995
|
Leica Microsystems
13614800 |
Typ A |
36.20 €
10 Milliliter |
Verfügbar ab: 02-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- 10 ml-Flasche
- Für Leica Mikroskope
Spezifikation
Immersionsöl | |
1 pro Packung | |
10 ml | |
10 ml |