Learn More
Leica Microsystems Immersionsöl für Mikroskope
Artikelnummer. 11944399
Click to view available options
Brechungsindex:
Typ F
Packungsgröße:
10 Milliliter
Artikelnummer. 11944399
Marke: Leica Microsystems 11513859
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Verwenden Sie Leica™ Immersionsöl, um Auflösung und Lichtstärke des Objektivs zu erhöhen.
  • 10 ml-Flasche
  • Für Leica Mikroskope
Spezifikation
Typ Immersionsöl
Verpackungsart 1 pro Packung
Menge 10 ml
Brechungsindex Typ F
Größe 10 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Type F Immersion liquid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.