Learn More
Fisherbrand™ Eintauchkorb mit Griff
Erleichtert die vollständige Immersion in S-line Ultraschallreinigungsbädern. Fisherbrand™ Eintauchkörbe mit Griff sind aus Edelstahl gefertigt.
Marke:  Fisherbrand™ 1004232
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11746188
  • 61.55 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für das vollständige Eintauchen von Gegenständen und Teilen in Dual-Frequenz-Ultraschallreiniger der Fisherbrand™ 112xxx-Serie. Wählen Sie den Fisherbrand™ Eintauchkorb aus Edelstahl mit Griffen, der speziell für den verwendeten Ultraschallreiniger entwickelt wurde.
  • Netzboden
  • Ein Griff an jedem Ende
  • Funktionelles und modernes Design
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Netzkorb
Ultraschallreiniger, Serie Elma E, S, P 40 Tischgerät 4,25 l
Edelstahl
Videos
  • Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
Name des Produkts
Fisherbrand™ Eintauchkorb mit Griff > Für E, S, P 40 Serie Ultraschallreiniger (Tischgerät)