Learn More
Imidazol-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.10 € - 288.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-84-0
Summenformel C4H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
MDL-Nummer MFCD00082203
InChI-Schlüssel NKWCGTOZTHZDHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-imidazolecarboxylic acid, imidazole-4-carboxylic acid, 3h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-carboxyimidazole, unii-ae82z8u4gj, imidazole-5-carboxylic acid, 4-imidazole carboxylic acid, ae82z8u4gj, 4 5-imidazolecarboxylic acid
PubChem CID 14080
IUPAC-Name 1H-Indazol-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=CN1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15413418
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56862.MD
250 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15493408
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56862.03
1 g
86.23 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15403418
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56862.06
5 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1072-84-0
112.09
NKWCGTOZTHZDHB-UHFFFAOYSA-N
14080
OC(=O)C1=CN=CN1
C4H4N2O2
MFCD00082203
1h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-imidazolecarboxylic acid, imidazole-4-carboxylic acid, 3h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-carboxyimidazole, unii-ae82z8u4gj, imidazole-5-carboxylic acid, 4-imidazole carboxylic acid, ae82z8u4gj, 4 5-imidazolecarboxylic acid
1H-Indazol-5-Carbonsäure
Spezifikation
Imidazole-4-carboxylic acid
294°C to 295°C
MFCD00082203
NKWCGTOZTHZDHB-UHFFFAOYSA-N
1H-Indazol-5-Carbonsäure
14080
98%
1072-84-0
C4H4N2O2
1h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-imidazolecarboxylic acid, imidazole-4-carboxylic acid, 3h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-carboxyimidazole, unii-ae82z8u4gj, imidazole-5-carboxylic acid, 4-imidazole carboxylic acid, ae82z8u4gj, 4 5-imidazolecarboxylic acid
OC(=O)C1=CN=CN1
112.09
112.09
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 214-017-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NI4001000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen