Learn More
Imidazol-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403418
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-84-0
Summenformel C4H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
MDL-Nummer MFCD00082203
InChI-Schlüssel NKWCGTOZTHZDHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-imidazolecarboxylic acid, imidazole-4-carboxylic acid, 3h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-carboxyimidazole, unii-ae82z8u4gj, imidazole-5-carboxylic acid, 4-imidazole carboxylic acid, ae82z8u4gj, 4 5-imidazolecarboxylic acid
PubChem CID 14080
IUPAC-Name 1H-Indazol-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 294°C to 295°C
Menge 5 g
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) 98%