Learn More
Cytiva illustra™ TempliPhi™ 100/500 Amplifikations-Kit
Verwendung der amplifizierten DNA direkt für Zyklus-Sequenzierung ohne Aufreinigung. Mit den Kits für die DNA-Amplifikation von illustra TempliPhi von Cytiva können Sie DNA-Sequenzierungsvorlagen aus zirkulärer DNA effizient vorbereiten.
Marke:  Cytiva 25640010
254.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21949" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10794562
  • 307.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Probenpuffer, Reaktionspuffer, Enzymgemisch und pUC19-DNA für Positivkontrolle (2 ng/μl)
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus wenigen Picogramm Ausgangsmaterial können mehrere Mikrogramm an Template-DNA synthetisiert werden
  • Nach Reaktionsabschluss liegen, unabhängig von der Ausgangsmenge, gleiche Mengen an DNA vor, was eine anschließende Sequenzierung ohne Quantifizierung ermöglicht
  • Vervielfältigung von DNA aus Bakterien oder M13, die aus Flüssigkulturen, Kolonien, Plaques oder Glycerinstocks gewonnen wurden, oder von aufgereinigter ringförmiger (Plasmid oder M13) DNA, ohne diese vorher weiter aufreinigen zu müssen
  • Einfaches Protokoll verringert Zeitaufwand, Arbeitsaufwand und Materialienverbrauch zur Gewinnung der Template-DNA und der Arbeitsablauf kann leicht automatisiert werden
  • Zur Verbesserung der Stabilität sind die Komponenten getrennt und nicht vermischt verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das Produkt kann bei -20 °C bis zu 2 Monate gelagert werden Bei einer Lagerung über 2 Monate lagern Sie die Komponenten bei -70 °C Auf Eis auftauen und während der Handhabung auf 0 bis 4 °C halten. Vor der Amplifikation NICHT über 4 °C erwärmen
Kits und Reagenzien zur Amplifikation von Sequenzierungs-Templates
100
4-18 h, je nach Ausgangsmaterial
Mit den Kits für die DNA-Amplifikation von illustra TempliPhi können Sie DNA-Sequenzierungsvorlagen aus zirkulärer DNA effizient vorbereiten.
0,5 ml Probenpuffer, 0,5 ml Reaktionspuffer, 20 μl Enzym-Mix und 50 μl Positivkontrolle pUC19 DNA
illustra TempliPhi 100 Amplification Kit