Learn More
Cytiva illustra™ TempliPhi™ 100/500 Amplifikations-Kit
Artikelnummer. p-3973089 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100
500
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 10794562
Marke: Cytiva 25640010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Includes
Probenpuffer, Reaktionspuffer, Enzymgemisch und pUC19-DNA für Positivkontrolle (2 ng/μl)
Verwendung der amplifizierten DNA direkt für Zyklus-Sequenzierung ohne Aufreinigung. Mit den Kits für die DNA-Amplifikation von illustra TempliPhi von Cytiva können Sie DNA-Sequenzierungsvorlagen aus zirkulärer DNA effizient vorbereiten.
  • Aus wenigen Picogramm Ausgangsmaterial können mehrere Mikrogramm an Template-DNA synthetisiert werden
  • Nach Reaktionsabschluss liegen, unabhängig von der Ausgangsmenge, gleiche Mengen an DNA vor, was eine anschließende Sequenzierung ohne Quantifizierung ermöglicht
  • Vervielfältigung von DNA aus Bakterien oder M13, die aus Flüssigkulturen, Kolonien, Plaques oder Glycerinstocks gewonnen wurden, oder von aufgereinigter ringförmiger (Plasmid oder M13) DNA, ohne diese vorher weiter aufreinigen zu müssen
  • Einfaches Protokoll verringert Zeitaufwand, Arbeitsaufwand und Materialienverbrauch zur Gewinnung der Template-DNA und der Arbeitsablauf kann leicht automatisiert werden
  • Zur Verbesserung der Stabilität sind die Komponenten getrennt und nicht vermischt verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Das Produkt kann bei -20 °C bis zu 2 Monate gelagert werden Bei einer Lagerung über 2 Monate lagern Sie die Komponenten bei -70 °C Auf Eis auftauen und während der Handhabung auf 0 bis 4 °C halten. Vor der Amplifikation NICHT über 4 °C erwärmen
Beschreibung Mit den Kits für die DNA-Amplifikation von illustra TempliPhi können Sie DNA-Sequenzierungsvorlagen aus zirkulärer DNA effizient vorbereiten.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kits und Reagenzien zur Amplifikation von Sequenzierungs-Templates
Enthält 0,5 ml Probenpuffer, 0,5 ml Reaktionspuffer, 20 μl Enzym-Mix und 50 μl Positivkontrolle pUC19 DNA
Anzahl Reaktionen 100
Produkttyp illustra TempliPhi 100 Amplification Kit
Prüfzeit 4-18 h, je nach Ausgangsmaterial