Learn More
Cytiva illustra™ TempliPhi™ 100/500 Amplifikations-Kit
Verwendung der amplifizierten DNA direkt für Zyklus-Sequenzierung ohne Aufreinigung. Mit den Kits für die DNA-Amplifikation von illustra TempliPhi von Cytiva können Sie DNA-Sequenzierungsvorlagen aus zirkulärer DNA effizient vorbereiten.
Marke: Cytiva 25-6400-50
1325.11 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21949" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Probenpuffer, Reaktionspuffer, Enzymgemisch und pUC19-DNA für Positivkontrolle (2 ng/μl)
Beschreibung
- Generieren von Mikrogrammmengen von Template-DNA aus Picogrammmengen von Ausgangsmaterial
- Abgeschlossene Reaktionen enthalten unabhängig von der Eingabemenge einheitliche DNA-Mengen, sodass sie direkt in Sequenzierungsreaktionen ohne Quantifizierung verwendet werden können
- Amplifikation von DNS aus Bakterien- oder M13-Flüssigkeitskulturen, Kolonien, Plaques, Glycerinkulturen oder gereinigter runder (Plasmid- oder M13-) DNS ohne dass eine Aufreinigung erforderlich ist
- Einfaches Protokoll reduziert Zeit, Arbeitsaufwand und Verbrauchsmaterialien, die für die Vorbereitung von Vorlagen benötigt werden, und der Arbeitsablauf ermöglicht eine einfache Automatisierung
- Enthält separate, nicht gemischte Komponenten für verbesserte Stabilität
Spezifikation
Das Produkt kann bei -20 °C bis zu 2 Monate gelagert werden Bei einer Lagerung über 2 Monate lagern Sie die Komponenten bei -70 °C Auf Eis auftauen und während der Handhabung auf 0 bis 4 °C halten. Vor der Amplifikation NICHT über 4 °C erwärmen | |
Kits und Reagenzien zur Amplifikation von Sequenzierungs-Templates | |
500 | |
4 bis 18 h, je nach Ausgangsmaterial |
Mit den Kits für die DNA-Amplifikation von illustra TempliPhi können Sie DNA-Sequenzierungsvorlagen aus zirkulärer DNA effizient vorbereiten. | |
0.5 ml Probenpuffer, 0.5 ml Reaktionspuffer, 20μ l Enzym-Mix und 50μ l pUC19 DNA für Positivkontrolle | |
illustra TempliPhi 500 Amplification Kit |