Learn More
Cytiva RAPD Analyse-Beads
Zur Durchführung von DNA-Profiling-Experimenten mit der nach dem Zufallsprinzip amplifizierten polymorphen DNA-Methode (RAPD-Methode)
926.00 € - 1377.00 €
Spezifikation
Format | Tube |
---|---|
pH | 8,3 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
Volumen | 500 μl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10409734
|
Cytiva
27-9502-01 |
100 Reaktionen, 6 Primer |
1377.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10297884
|
Cytiva
27-9500-01 |
100 Reaktionen |
926.00 €
100 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Vorformulierte, bei Raumtemperatur stabile Reaktions-Beads in Einzeldosis stellen höhere Reproduzierbarkeit von Reaktionen sicher, minimieren Pipettierschritte und reduzieren die Gefahr von Pipettierfehlern und Kontamination
- RAPD-Reaktionen sind einfach durchzuführen—einfach genomische DNS-Lösung und Primer zu einem Röhrchen RAPD-Analyseperlen hinzufügen, bis ein endgültiges Reaktionsvolumen von 2525 μl erreicht ist und die Reaktion verarbeiten
- Jede Charge von RAPD-Analyse-Beads ist funktionsgeprüft, um sicherzustellen, dass sie ein differenzielles Streifenmuster zwischen den beiden E. coli -Kontrollstämmen mit dem RAPD-Analyse-Primer2 erzeugen kann, der im Lieferumfang der RAPD-Beads enthalten ist
- RAPD-Reaktionen sind für die Verwendung mit einer Vielzahl von Organismen voroptimiert
- Beads werden in dünnwandigen 0.5 ml-Röhrchen geliefert, die mit den meisten Thermozyklern kompatibel sind
Spezifikation
Tube | |
8,3 | |
Standard-PCR | |
500 μl |