Learn More
Cytiva RAPD Analyse-Beads
Zur Durchführung von DNA-Profiling-Experimenten mit der nach dem Zufallsprinzip amplifizierten polymorphen DNA-Methode (RAPD-Methode)
Marke:  Cytiva 27-9502-01
1282.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10409734
  • 1377.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet:
  • RAPD Analyse-Beads, E. coli BL21 DNA, Kontroll-E. Coli C1a DNA- und RAPD-Analyse-Primer 2. (DNA aus zwei E. coli-Stämmen und RAPD-Analyse-Primer 2 werden als Kontrollen zur Verfügung gestellt.)
  • Das illustra RAPD-Analyse-Kit (Herst.- Nr. 27-9502-01) besteht aus den Ready-To-Go™RAPD-Analyse-Beads und sechs gefriergetrockneten Primern, die mit RAPD-Analyse-Beads verwendet werden können. Jeder im Set vorhandene Primer ist ein beliebiger 10-mer, der speziell für die RAPD-Analyse entwickelt wurde.
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorformulierte, bei Raumtemperatur stabile Reaktions-Beads in Einzeldosis stellen höhere Reproduzierbarkeit von Reaktionen sicher, minimieren Pipettierschritte und reduzieren die Gefahr von Pipettierfehlern und Kontamination
  • RAPD-Reaktionen sind einfach durchzuführen—einfach genomische DNS-Lösung und Primer zu einem Röhrchen RAPD-Analyseperlen hinzufügen, bis ein endgültiges Reaktionsvolumen von 2525 μl erreicht ist und die Reaktion verarbeiten
  • Jede Charge von RAPD-Analyse-Beads ist funktionsgeprüft, um sicherzustellen, dass sie ein differenzielles Streifenmuster zwischen den beiden E. coli -Kontrollstämmen mit dem RAPD-Analyse-Primer2 erzeugen kann, der im Lieferumfang der RAPD-Beads enthalten ist
  • RAPD-Reaktionen sind für die Verwendung mit einer Vielzahl von Organismen voroptimiert
  • Beads werden in dünnwandigen 0.5 ml-Röhrchen geliefert, die mit den meisten Thermozyklern kompatibel sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur stabile Beads mit sechs Primern, Puffer, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, BSA, thermostabilen DNA-Polymerasen, E. coli BL21 (DE3)-DNA-Kontrollen: 1 μg E. coli BL21(DE3)-DNA, lyophilisiert, Kontrolle für E. coli C1a-DNA: 1 μg E. coli
8,3
100 Reaktionen, 6 Primer
500 μl
Tube
Analysekit
Standard-PCR