Learn More
Cytiva illustra™ ExoProStar™ S PCR- und Sequence Reaction Clean-up-Kit
Enzymatische PCR-Reinigungstechnologie mit Exonuclease I und Shrimp alkalischer Phosphatase zum Entfernen von nicht aufgenommenen Primern und dNTPs.
Marke: Cytiva US79050
302.94 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Automatisierungsfreundlich
- Enzyme werden in zwei getrennten Röhrchen bereitgestellt. Zur Reaktionsvorbereitung sind nur zwei einfache Pipettierschritte erforderlich.
- Zum gemeinsamen Einsatz optimierte Enzyme für das hochgradig effiziente Beseitigen nicht aufgenommener Primer und Nukleotide.
- Für verschiedene Reaktionsgrößen skalierbar.
- Kein PCR-Produktverlust
- Vollständige Wärmeinaktivierung der Enzyme innerhalb von 10 Minuten
- Schnelles 15-Minuten-Protokoll
- Aktualisiert die existierende Enzym-PCR-Reinigungstechnologie mit Exonuklease I und Shrimp Alkaline Phosphatase zum Beseitigen nicht aufgenommener Primer und dNTPs.
- Verbessert die Aufspaltungseffizienz ohne Abbau des PCR-Target-Reaktionsprodukts.
- Die Probe ist vollständig intakt und lässt sich sofort in manuellen oder automatisierten Prozessen verwenden.
Spezifikation
Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie mit Exonuclease I und alkalischer Phosphatase von Garnelen zum Beseitigen nicht aufgenommener Primern und dNTPs Für maximale Flexibilität sind zwei separate Röhrchen erhältlich. | |
PCR- und Sequenzreaktion; entfernt nicht integrierte Primer und dNTPs; verbessert die Aufspaltungseffizienz; kein PCR-Produktverlust | |
500 | |
illustra ExoProStar S |