Learn More
ICP-MS-Standardlösung B für die Interferenzprüfung für 6020, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 044713.AE
141.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15416615
  • 141.71 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ICP-MS Interference Check Standard solution B for 6020
MFCD00803324
Specpure™
100 mL
UN3264
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1526338 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog Number044713.AE
Chargennummer1502183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number044713.AE
Chargennummer1502612 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number044713.AE
Chargennummer1490174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number044713.AE
Chargennummer1477592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog Number044713.AE
Name des Produkts
ICP-MS-Standardlösung B für die Interferenzprüfung für 6020, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml