Learn More
Corning™ Eisschale, Mini 1 l
Die Mehrzweck-EVA-Wannen stellen eine ungiftige Alternative zu herkömmlichen Eiswannen dar
76.00 € - 79.04 €
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) | 15.9 x 15.9 x 9.5 cm |
---|---|
Menge | Je 1 |
Kapazität (metrisch) | 1 l |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15502891
![]() |
Corning™
432115 |
Grün |
76.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15512891
![]() |
Corning™
432116 |
Blau |
76.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15522891
![]() |
Corning™
432117 |
Rot |
76.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15532891
![]() |
Corning™
432118 |
Orange |
76.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15562891
![]() |
Corning™
432121 |
Violett |
79.04 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15552891
![]() |
Corning™
432120 |
Rosa |
76.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15542891
![]() |
Corning™
432119 |
Hellgrün |
79.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Corning Eispfannen sind Mehrzweckpfannen, die eine hervorragende, ungiftige Alternative zu herkömmlichen Eispfannen darstellen. EVA hat wenig oder keinen Geruch, ist inert und wird in der Biomedizintechnik wie z.B. bei Darreichungssystemen eingesetzt. Die Mehrzweckbehälter sind hochisolierend, stapelbar, unzerbrechlich, leicht und auslaufsicher. Die Behälter schwitzen nicht und verformen sich nicht und haben eine strukturierte Textur auf der Unterseite, um ein Verrutschen auf der Tischplatte zu verhindern. Ideal für den Einsatz mit Eis, Trockeneis (-78°C), flüssigem Stickstoff (-196°C), Alkohol, Kochsalzlösungen oder warmen Lösungen (+93°C). Erhältlich in verschiedenen Farben.
- Ungiftige, recycelbare Behälter aus Ethyl-Vinylacetat (EVA)-Schaum für Eis, Trockeneis, Flüssigstickstoff und Alkoholschlämme.
- Kein Schwitzen, Auslaufen oder Rutschen auf dem Arbeitstisch.
Spezifikation
15.9 x 15.9 x 9.5 cm | |
Je 1 | |
1 l |