Learn More
Corning™ Eisschale, Mini 1 l
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15532891
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Hellgrün
Orange
Rosa
Rot
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15532891
Marke: Corning™ 432118
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Mehrzweck-EVA-Wannen stellen eine ungiftige Alternative zu herkömmlichen Eiswannen dar
Corning Eispfannen und -eimer sind Mehrzweckpfannen und -eimer, die eine hervorragende, ungiftige Alternative zu herkömmlichen Eispfannen darstellen. EVA hat wenig oder keinen Geruch, ist inert und wird in der Biomedizintechnik wie z.B. bei Darreichungssystemen eingesetzt. Die Mehrzweckbehälter sind hochisolierend, stapelbar, unzerbrechlich, leicht und auslaufsicher. Die Behälter schwitzen nicht und verformen sich nicht und haben eine strukturierte Textur auf der Unterseite, um ein Verrutschen auf der Tischplatte zu verhindern. Ideal für die Verwendung mit Eis, Trockeneis (–78°C), Flüssigstickstoff (–196°C), Alkohol- oder Salzlösungen oder warmen Lösungen (+93°C). Erhältlich in fünf Größen und sieben leuchtenden Farben. Er kann mit Seife und Wasser, 10%igem Bleichmittel oder 70%igem Alkohol gereinigt werden.
  • Ungiftige, recycelbare Behälter aus Ethyl-Vinylacetat (EVA)-Schaum für Eis, Trockeneis, Flüssigstickstoff und Alkoholschlämme.
  • Kein Schwitzen, Auslaufen oder Rutschen auf dem Arbeitstisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 15.9 x 15.9 x 9.5 cm
Menge Je 1
Farbe Orange
Kapazität (metrisch) 1 l