Learn More
Invitrogen™ iBright™ CL1500 Imaging System
Mit den Invitrogen IBRIGHT CL1500 Bildgebungssystemen können Sie Bilder aufnehmen und Daten aus Ihren Western Blots und Gelen effizient und einfach analysieren. Dieses leistungsstarke Gerät verbessert das Bildgebungserlebnis durch leistungsstarke Hardware, fortschrittliche automatisierte Technologien und eine Schnittstelle, die für Forscher aller Erfahrungsstufen einfach zu verwenden ist.
N.V.
Spezifikation
Display | Kapazitiver 12,1 Zoll-LCD-Touchscreen |
---|---|
Auflösung | 9,1 MP |
Abmessungen | 68 x 38 x 60 cm |
Format | Bildformate: G2i (firmeneigen), TIFF, JPG, PNG, PDF |
Gewicht | 50 kg (110 lbs) |
Produktcode | Marke | Software | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Software | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16307165
|
Invitrogen™
A44114 |
Bilderfassung Probenblot, vorinstallierte Filtersätze, Safe Imager Sichtscheibe, weißer Bildschirm für gefärbte Gelanalyse SDS-PAGE, IBRIGHT Imager Kurzanleitung |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
Das iBright CL1500 Bildgebungssystem unterstützt die wichtigsten Bildgebungsanwendungen, basierend auf chemolumineszierenden und kolorimetrischen Western Blots, zusätzlich zu fluoreszierend gefärbten Nukleinsäuregelen, fluoreszierend gefärbten Proteingelen, kolorimetrisch gefärbten Proteingelen und kolorimetrisch gefärbten Membranen. Darüber hinaus bieten wir das iBright FL1500 Bildgebungssystem mit den gleichen Bildgebungsfunktionen wie das iBright CL1500 Bildgebungssystem an, jedoch mit der Funktion für die Fluoreszenz-Bildgebung für Western Blots.
Merkmale des iBright CL1500 Bildgebungssystems:
- Gekühlte CCD-Kamera mit 9,1 MP: hohe Empfindlichkeit und dynamischer Bereich zur Erkennung von geringen Unterschieden in Proben
- Smart Exposure-Technologie: Ermöglicht die schnelle Bestimmung der optimalen Belichtungszeit, um die Notwendigkeit zu minimieren, Aufnahmen zu wiederholen, um das gewünschte Signal zu erfassen
- Einfache Anwenderoberfläche: übersichtliche Anordnung von Funktionen und Merkmalen in Kombination mit einem kapazitiven Touchscreen (12,1 Zoll) für eine reibungslose Bildgebung
- Erweiterte automatisierte Funktionen: automatische Probenrotation, automatischer Zoom und automatischer Fokus tragen zur Optimierung der Bilderfassung bei
- Sichtfeld von 22,5 x 18,0 cm: großes Sichtfeld für Bildgebung mit hohem Durchsatz (Aufnahme von bis zu vier Mini- oder zwei Midi-Blots gleichzeitig)
- Grünlicht-LED-basierter Transilluminator: wirksame Anregung gängiger DNA-Farbstoffe wie Ethidiumbromid und Invitrogen SYBR Green Farbstoffe mit einer Alternative zu UV-basierten Transilluminatoren
- Flexible Konnektivität: Export erfasster Bilder über Ethernet-Verbindung, Wi-Fi (mit optionalem Zubehör), USB oder direkt zur Cloud-basierten Plattform Connect
- Mehrere Bildanalyseoptionen: Führen Sie Densitometrie, Quantifizierung und Normalisierung direkt mit der Gerätesoftware durch, oder verwenden Sie für eine eingehende Analyse die iBright Analysesoftware (als Desktop- und Cloud-basierte Version erhältlich)
Spezifikation
Kapazitiver 12,1 Zoll-LCD-Touchscreen | |
68 x 38 x 60 cm | |
50 kg (110 lbs) | |
Raumtemperatur |
9,1 MP | |
Bildformate: G2i (firmeneigen), TIFF, JPG, PNG, PDF | |
22,5 x 18 cm (B x T) | |
iBright™ |