Learn More
Invitrogen™ iBright™ CL1500 Imaging System
Artikelnummer. 16307165
Click to view available options
Software:
Nicht enthalten
Enthält:
1 Year Warranty
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16307165
Marke: Invitrogen™ A44114
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Mit den Invitrogen IBRIGHT CL1500 Bildgebungssystemen können Sie Bilder aufnehmen und Daten aus Ihren Western Blots und Gelen effizient und einfach analysieren. Dieses leistungsstarke Gerät verbessert das Bildgebungserlebnis durch leistungsstarke Hardware, fortschrittliche automatisierte Technologien und eine Schnittstelle, die für Forscher aller Erfahrungsstufen einfach zu verwenden ist.
Capture images and analyze data from western blots and gels efficiently and easily with the Invitrogen iBright CL1500 Imaging System. This high-performance instrument enhances the imaging experience through powerful hardware, advanced automated technologies, and an interface that is easy to use for researchers of all experience levels.
Das iBright CL1500 Bildgebungssystem unterstützt die wichtigsten Bildgebungsanwendungen, basierend auf chemolumineszierenden und kolorimetrischen Western Blots, zusätzlich zu fluoreszierend gefärbten Nukleinsäuregelen, fluoreszierend gefärbten Proteingelen, kolorimetrisch gefärbten Proteingelen und kolorimetrisch gefärbten Membranen. Darüber hinaus bieten wir das iBright FL1500 Bildgebungssystem mit den gleichen Bildgebungsfunktionen wie das iBright CL1500 Bildgebungssystem an, jedoch mit der Funktion für die Fluoreszenz-Bildgebung für Western Blots.
Merkmale des iBright CL1500 Bildgebungssystems:
  • Gekühlte CCD-Kamera mit 9,1 MP: hohe Empfindlichkeit und dynamischer Bereich zur Erkennung von geringen Unterschieden in Proben
  • Smart Exposure-Technologie: Ermöglicht die schnelle Bestimmung der optimalen Belichtungszeit, um die Notwendigkeit zu minimieren, Aufnahmen zu wiederholen, um das gewünschte Signal zu erfassen
  • Einfache Anwenderoberfläche: übersichtliche Anordnung von Funktionen und Merkmalen in Kombination mit einem kapazitiven Touchscreen (12,1 Zoll) für eine reibungslose Bildgebung
  • Erweiterte automatisierte Funktionen: automatische Probenrotation, automatischer Zoom und automatischer Fokus tragen zur Optimierung der Bilderfassung bei
  • Sichtfeld von 22,5 x 18,0 cm: großes Sichtfeld für Bildgebung mit hohem Durchsatz (Aufnahme von bis zu vier Mini- oder zwei Midi-Blots gleichzeitig)
  • Grünlicht-LED-basierter Transilluminator: wirksame Anregung gängiger DNA-Farbstoffe wie Ethidiumbromid und Invitrogen SYBR Green Farbstoffe mit einer Alternative zu UV-basierten Transilluminatoren
  • Flexible Konnektivität: Export erfasster Bilder über Ethernet-Verbindung, Wi-Fi (mit optionalem Zubehör), USB oder direkt zur Cloud-basierten Plattform Connect
  • Mehrere Bildanalyseoptionen: Führen Sie Densitometrie, Quantifizierung und Normalisierung direkt mit der Gerätesoftware durch, oder verwenden Sie für eine eingehende Analyse die iBright Analysesoftware (als Desktop- und Cloud-basierte Version erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Display Kapazitiver 12,1 Zoll-LCD-Touchscreen
Enthält 1 Year Warranty
Auflösung 9,1 MP
Software Nicht enthalten
Modell CL1500
Kameratyp CCD
Inhalt und Lagerung Imaging Sample Blot, Preinstalled filter sets, Safe Imager Viewing Glasses, White Screen for stained SDS-PAGE gel analysis, iBright Imager Quick Start Guide
Abmessungen 68 x 38 x 60 cm
Format Bildformate: G2i (firmeneigen), TIFF, JPG, PNG, PDF
Gewicht 50 kg (110 lbs)
Feld 22,5 x 18 cm (B x T)
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemolumineszenz-Bildgebung für Western Blots
Produktlinie iBright
Produkttyp Imaging System
Menge 1 system