Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 Transferstapel, PVDF, Mini
Verbrauchsmaterialiensatz mit integrierten PVDF-Membranen für das Dry-Blotting von Proteinen
202.00 €
Spezifikation
Format | Transferstapel |
---|---|
Material | PVDF |
Porengröße | 0.2 μm |
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Dimensions (LxW) | Mini, 8 x 8 cm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15286066
|
Invitrogen™
IB24002 |
10 Stacks |
202.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Jeder Stapel verfügt über eine kupferbeschichtete Elektrode und geeignete Kathoden- und Anoden-Puffer in der Gelmatrix für die schnelle, zuverlässige Übertragung von Proteinen.
- Längere Haltbarkeit
- Reduzierte und kompakte Verpackung
- Volle Kompatibilität mit iBlot 2-Gel-Transfergerät
Merkmale der PVDF-Membran
- Porengröße 0,2 μm, geringe Fluoreszenz
- Höhere Bindungskapazität als Nitrozellulose
- Voraktiviert und ohne Vorbehandlung mit Alkoholen gebrauchsfertig
- Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung
- Bindung von Proteinen mittels hydrophober Interaktionen
- Proteinbindungskapazität: 240μ/cm2
- Die normale Größe (13 x 8,3cm) dieses Stapels wird für alle Novex Midi-Gele (oder andere Midi-Gel-Typen), zwei Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) und E-PAGE™ 48- oder 96-Gele verwendet.
- Die Mini-Größe (8 x 8 cm) kann für alle Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) verwendet werden.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Spezifikation
Transferstapel | |
0.2 μm | |
Mini, 8 x 8 cm | |
Nachhaltige Entsorgung |
PVDF | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
iBlot™ |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, mini
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Aluminium oxide, ethylene glycol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.