Learn More
Cytiva HyQ™-RS serumreduzierte Medien
Für Anwendungen ist eine Serum-Zugabe in geringerer Konzentration erforderlich
24.75 € - 41.55 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | Serum-reduziertes Medium |
Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
Mit Additiven | Glutamin, Glukose |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10123492
|
Cytiva
SH30564.01 |
MEM-RS mit L-Glutamin | 500 ml |
30.05 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10031432
|
Cytiva
SH30565.01 |
DMEM-RS mit L-Glutamin | 500 mL |
24.75 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10442372
|
Cytiva
SH30565.02 |
DMEM-RS mit L-Glutamin | 1000 mL |
41.55 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Unterstützen das Zellkulturwachstum
- Format: Flüssig
- Lagerung bei 2 bis 8 °C
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Serum-reduziertes Medium | |
Glutamin, Glukose |
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert |