Learn More
Cytiva HyQ™-RS serumreduzierte Medien
Für Anwendungen ist eine Serum-Zugabe in geringerer Konzentration erforderlich
Marke: Cytiva SH30564.01
30.88 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unterstützen das Zellkulturwachstum
- Format: Flüssig
- Lagerung bei 2 bis 8 °C
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert | |
500 ml |
MEM-RS mit L-Glutamin | |
Serum-reduziertes Medium | |
Glutamin, Glukose |