Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Mit polarem Endverschluss für alternative Selektivität.
Marke:  Thermo Scientific™ 22503-153030
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10577645
  • 1105.82 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit polarem Endverschluss für alternative Selektivität.
  • Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
150 mm
2 bis 8
200 m²/g
C18
10 %
Ja
3 mm
3 μm
190 Å
L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 3 μm; 150 x 3,0 mm (L x ID)