Learn More
Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln
Mit extrem scharfen und zuverlässigen Edelstahlnadeln lassen sich Verfahren so schmerzfrei wie möglich gestalten. Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln bieten ein einzigartiges, latexfreies doppelt abgeschrägtes Design für maximalen Komfort.
Marke: Terumo™ 8AN1938R1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polypropylen, Edelstahl, Epoxidharz und Dimethylsilikonöl
- Alle Kanülen werden steril eingewickelt in einzelnen, manipulationssicheren Aufreißbeuteln geliefert
- Einfaches, farbcodiertes System für eine schnelle Identifizierung der benötigten Größe
- Zum Gebrauch mit einer großen Auswahl an sterilen Spritzen
- Kanülen sind mit Ethylenoxid mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von mindestens 10-6 Klasse IIa sterilisiert, steriles Produkt gemäß MDD 93/42/EWG
- CE-Kennzeichnung und latexfrei
- Werden in Schachteln mit 100 Kanülen geliefert
Spezifikation
Klasse IIa, steriles Produkt gemäß MDD 93/42/EEC | |
Elfenbeinfarben | |
1.1 mm | |
38 mm | |
Ja | |
11°, normal | |
Steril |
Dimethyl-Silikonöl, Epoxidharz, Polypropylen, Edelstahl | |
19 ga. | |
Ja | |
Sterile hypodermische Nadel zur einmaligen Verwendung | |
Schachtel mit 100 | |
Sterile Spritzen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln > Elfenbeinfarben; Gauge:19G; Länge:38 mm; Kanülenspitzentyp:Normal, 11°
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur